Läs mer
Invitrogen™ Novex™ HRP kromogent substrat (TMB)
Produktkod. 10388413
Change view
Kvantitet:
1 x 250 ml flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10388413 1 x 250 ml flaska 250ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388413 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WP20004
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färdigt att använda enkomponentreagens som används för känslig detektion av pepparrotsperoxidas (HRP) på western blot- och dot-blot-membran
Består av en färdig att använda lösning av TMB, den Novex™ HRP kromogent substrat bildar en blå utfällningsreaktion med pepparrotsperoxidas (HRP).
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 250 ml flaska
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Färg Blått
Innehåll och lagring En flaska märkt: Novex™ HRP kromogent substrat (TMB). Undvik exponering för ljus. Förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Produktlinje Novex
Substrat TMB