Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ DNA-överföringsstapel
Beskrivning
Innehåller
Varje iBlot DNA Transfer Stack innehåller svampar, katod- och anodelektroder och ett nylonmembran, förmonterade och grundade med en patenterad formulering för optimal överföring av DNA från gelén till membranet. Transferstaplar erbjuds i 10-packstorlekar.
Till skillnad från kapillär-, vakuum- eller elektroblotting kräver torrblotting inga ytterligare buffertar eller vätskor, vilket resulterar i mindre resultatvariabilitet.
- Tidsbesparingar —överför DNA på 7 minuter istället för 16 timmar
- Reproducerbarhet —konsekvent blötberedning och körförhållanden
- Bekvämlighet —undvik stökiga buffertar och mödosamt förberedelsearbete
- Består av en gelöverföringsenhet och överföringsstaplar
- Överföringsstaplar är förmonterade och endast avsedda för engångsbruk
- Porstorlek: 0,2 μm
- Gelstorlek: Midi (8 x 13 cm)
DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blottning, Southern blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje iBlot™ DNA Transfer Stack innehåller svampar, katod- och anodelektroder och ett nylonmembran, förmonterade och grundade med en patenterad formulering för optimal överföring av DNA från gelén till membranet. Transferstackar erbjuds i 10-pack storlekar. Lagra iBlot™ DNA-överföringsstaplar vid rumstemperatur. Denna produkt är garanterad hållbar i 2 månader när den förvaras på rätt sätt. |
| För användning med (utrustning) | iBlot |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgel, agarosgel |
| Gel storlek | Midi (8 x 13 cm) |
| Membrankompatibilitet | Nylon |
| Överföringssätt | Dry |
| Produktlinje | iBlot |
| Typ | DNA-överföringsstapel |
| Gröna funktioner | Hållbar kassering |
| Membran | Nylon Membran |
| Visa mer |