Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, nitrocellulosa, mini
Beskrivning
Innehåller
One box of iBlot™ Transfer Stacks containing 10 stacks.
iBlotTransfer Stacks är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlotTransfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
Nitrocellulosamembran
- Består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring
- Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
- Binder proteiner på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner
- Porstorlek: 0,2 μm
- Proteinbindningskapacitet: 209 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
- Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
- Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 10 set |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | 10 set överföringsstaplar i 1 låda. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mått (LxB) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol ethylene glycol,aluminium oxide