Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ Överföringsstapel, PVDF, mini
Beskrivning
Innehåller
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
De iBlot Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot Gelöverföringsenhet. De iBlot Transferstaplar är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlot Transfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
PVDF-membran
- 0,2 μm porstorlek, låg fluorescens
- Har högre bindningsförmåga än nitrocellulosa
- Föraktiverad och klar för användning utan någon förbehandling med alkoholer
- Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
- Binder proteiner på grund av hydrofoba interaktioner
- Proteinbindningskapacitet: 240 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
- Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
- Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 set |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | 30 set transferstaplar i 3 lådor. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |
| Visa mer |