Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ Överföringsstapel, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919175
Kvantitet:
10 set
3 x 10 set
Mått (LxB):
Mini, 8 cm x 8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Produktkod. 11330982
Brand: Invitrogen™ IB401032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
Används för att överföra proteiner med iBlot Gelöverföringsenhet
De iBlot Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot Gelöverföringsenhet. De iBlot Transferstaplar är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlot Transfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
PVDF-membran
  • 0,2 μm porstorlek, låg fluorescens
  • Har högre bindningsförmåga än nitrocellulosa
  • Föraktiverad och klar för användning utan någon förbehandling med alkoholer
  • Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
  • Binder proteiner på grund av hydrofoba interaktioner
  • Proteinbindningskapacitet: 240 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
  • Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 3 x 10 set
Formatera Transfer Stack
Material PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring 30 set transferstaplar i 3 lådor. Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 30 fläckar
Gröna funktioner Hållbar kassering