Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF anodbuffert (50X)
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Novex IEF Anode Buffer (50X) är optimerad förblandad IEF-anodbuffert för användning med Novex IEF geler. IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. De optimerade förblandade IEF-buffertarna minskar variationen och säkerställer konsekventa resultat.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Buffert | Anod& Katodbuffertar |
| Koncentration | 50 X |
| Gel typ | IEF |
| Produkttyp | IEF anodbuffert |
| Gelkompatibilitet | Novex™ IEF Gels |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 100 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |