Läs mer
Invitrogen™ IEF katodbuffert pH 3-10 (10X)
Produktkod. 11529076
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11529076 125 ml 125ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11529076 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5310
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En optimerad förblandad IEF katodbuffert
IEF Cathode Buffer pH 3-10 (10X) är optimerad förblandad IEF katodbuffert för användning med Novex pH 3-10 IEF-geler. IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. De optimerade förblandade IEF-buffertarna minskar variationen och säkerställer konsekventa resultat.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Buffert Anod& Katodbuffertar
Koncentration 10X
Gel typ IEF
pH-intervall 3 till 10
Gelkompatibilitet Novex™ IEF Gels
Kvantitet 125 ml
Frakt skick Våt is
Produkttyp IEF-katodbuffert