Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF katodbuffert pH 3-7 (10X)
Produktkod. 11549076
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11549076
Brand: Invitrogen™ LC5370
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerade förblandade IEF-buffertar minskar variationen och säkerställer konsekventa resultat
Novex IEF Cathode Buffer pH 3-7 (10X) är optimerad förblandad IEF katodbuffert för användning med Novex pH 3-7 IEF-geler. IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. De optimerade förblandade IEF-buffertarna minskar variationen och säkerställer konsekventa resultat.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Buffert Anod& Katodbuffertar
Koncentration 10 X
Gel typ IEF
pH-intervall 3 till 7
Produkttyp IEF katodbuffert
Gelkompatibilitet Novex™ IEF Gels
Produktlinje Novex
Kvantitet 125 mL
Frakt skick Våt is