Läs mer
Invitrogen™ IEF-markör 3-10
Produktkod. 10413442
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10413442 500μ L 500µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10413442 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 3921201
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras i 10 % glycerol innehållande bromfenolblått (0,01 %) och metylrött (0,01 %)
Färdig att använda proteinmarkör speciellt utvecklad för IEF-applikationer
IEF Marker 3-10 Marker fungerar bra på alla horisontella och vertikala endimensionella IEF-geler och kan användas för både naturliga och denaturerande förhållanden (t.ex. 8M urea).
  • Ett färdigt att använda format för IEF-geler
  • Idealisk pI-bestämning av okända proteinprover
  • Övervakning av separation på IEF-geler
  • En standard som gäller alla IEF-geler (vertikal/horisontell)
  • 13 renade isoformer— inget behov av extra“ Högt pI-intervall” eller“ Lågt pI-intervall” markörer
  • Renade, saltfria proteinkomponenter
  • Gelkompatibilitet: Novex IEF Gels
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring IEF-markören 3-10 innehåller 10 % glycerol, Bromophenol Blue (0,01 %) och Methyl Red (0,01 %).
Förvara i frys (-5 till -30 °C).
Antal markörer 13
Klar att ladda Ja
Rekommenderade applikationer IEF geler
Storleksintervall 3,5 till 10,7 pl
För användning med (applikation) IEF-gels
Gelkompatibilitet Novex™ IEF Gels
Molekylvikt (g/mol) 10.7, 9.5, 8.3, 8.0, 7.8, 7.4, 6.9, 6.0, 5.3, 5.2, 4.5, 4.2, 3.5
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Torr is
Produkttyp IEF-markör
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp IEF