Läs mer
Invitrogen™ Råtta IL-18 ELISA Utrustning
Produktkod. 10561095
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10561095
Brand: Invitrogen™ KRC2341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Råttan Interleukin 18 (Rt IL-18) ELISA kvantifierar Rt IL-18 i råttserum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Rt IL-18. Metodens princip Rat IL-18 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är ett proinflammatoriskt cytokin. Detta cytokin kan inducera IFN-gamma-produktionen av T-celler. Kombinationen av detta cytokin och IL12 har visat sig hämma IL4-beroende IgE- och IgG1-produktion och förbättra IgG2a-produktionen av B-celler. IL-18-bindande protein kan specifikt interagera med denna cytokin och därmed negativt reglera dess biologiska aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P97636
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet <4 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Råtta
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 29197
Gensymbol Il18
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 4.9%
Intraassay CV 3.9
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene IL-18
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-18
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs