Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Utrustning
Produktkod. 10130573
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10130573 96 tester 96 tester
10150573 2 x 96 tester Varje
10140573 5 x 96 tester Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10130573 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC0011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Humant interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA kvantifierar Hu IL-1β i humant serum, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01584
Analysintervall 3,9 till 250 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokines & Receptors
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias catabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-betacatabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL-1; IL1-BETA; IL1F2
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 6.6%
Intraassay CV 4.4%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Precision 1 pg/mL
Proteinaliaser IL-1 beta, Catabolin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-1 beta
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 55 minuter