Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Utrustning
Produktkod. p-4918825
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10130573 96 tester 96 tester
10150573 2 x 96 tester Varje
10140573 5 x 96 tester Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10130573 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC0011
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Humant interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA kvantifierar Hu IL-1β i humant serum, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) är en proinflammatorisk cytokin som uttrycks av monocyter, makrofager och dendritiska celler. IL-1 beta syntetiseras som svar på inflammatoriska stimuli som en 31 kDa inaktiv proform som ackumuleras i cytosolen. Klyvning av pro-IL-1 beta till det aktiva 17 kDa-proteinet kräver aktivering av inflammasomer, som är multiprotein-komplex som svarar på patogener, stressförhållanden och andra farosignaler. Inflammasomaktivering utlöser bearbetningen av caspase-1-prekursoren till dess aktiva form, som i sin tur klyver pro-IL-1 beta. IL-1 beta saknar en signalsekvenspeptid för klassisk ER/Golgi-väg och utsöndras tillsammans med caspas-1 via en alternativ och ofullständigt förstådd mekanism. Även om IL-1 beta oftast utsöndras i sin aktiva form, kan sekretion av det okleverade proteinet vara påvisbart under vissa biologiska förhållanden. IL-1 beta signalerar genom två receptorer, IL-1RI och IL-1RII, som båda delas med IL-1 alfa. IL-1 betas aktivitet kan modereras av IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), ett protein som produceras av många celltyper och blockerar receptorbindning genom konkurrenshämning. IL-1 beta spelar en viktig roll i försvaret av den medfödda värden genom att utlösa produktionen av andra proinflammatoriska cytokiner i målceller och initiera akutfassvar vid infektion och skada. Förhöjda nivåer av IL-1 beta har kopplats till många kroniska inflammatoriska tillstånd där IL-1 beta neutraliserar antikroppar potentiellt terapeutiskt värde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01584
Analysintervall 3,9 till 250 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias katabolin; cytokin; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta-inducerande faktor; IL 1B; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 prekursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta-prekursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta; interleukin 1-beta; interleukin 1-beta; interleukin 1-beta; Interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta-prekursor; interleukin-1 beta-prekursor (AA -113 till 153); interleukin-1 betaproprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymfocytproliferationspotentierande faktor; osteoklastaktiverande faktor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-betacatabolin; cytokin; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta-inducerande faktor; IL1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 prekursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta-prekursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta-prekursor; interleukin-1 beta-prekursor (AA -113 till 153); interleukin-1 betaproprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymfocytproliferationsförstärkande faktor; Osteoklastaktiverande faktor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL-1; IL1-BETA; IL1F2
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 6.6%
Intraassay CV 4.4%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, biotinylerad detektionsantikropp, streptavidin-HRP, HRP-utspädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplatteskydd, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Precision 1 pg/mL
Proteinaliaser IL-1 beta, Catabolin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål IL-1 beta
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 2 timmar och 55 minuter