Läs mer
Invitrogen™ Human IL1RA ELISA Utrustning
Produktkod. 10610354
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
10610354 96 tester 96 tester
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10610354 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KAC1181
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Human IL-1RA ELISA Kitet kvantifierar human Interleukin 1-receptorantagonist (IL-1RA) i serum, plasma, buffrad lösning, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer att känna igen både naturligt och rekombinant IL-1RA. Metodens princip The Human IL-1RA solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en cytokinreceptor som tillhör interleukin 1-receptorfamiljen. Detta protein är en receptor för interleukin alfa (IL1A), interleukin beta (IL1B) och interleukin 1-receptor, typ I(IL1R1/IL1RA). Det är en viktig mediator involverad i många cytokininducerade immun- och inflammatoriska svar. Denna gen tillsammans med interleukin 1-receptor, typ II (IL1R2), interleukin 1-receptor-like 2 (IL1RL2) och interleukin 1-receptor-like 1 (IL1RL1) bildar ett cytokinreceptor-genkluster i en region som är mappad till kromosom 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P18510
Analysintervall 31,2 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3557
Gensymbol DIRA,ICIL-1 RA,IL-1 RN,IL-1 ra,IL-1 ra3,IL1F3,IL1RA,IRAP,MVCD4
Interassay CV 6.1%
Intraassay CV 4.5
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Inkubationsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Kontroller
Etikett eller färgämne HRP
Precision 4 pg/mL
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL1RA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter