Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ELISA Utrustning
Produktkod. 10571855
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
Paket med 5
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10571855
Brand: Invitrogen™ KHC0061C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA kvantifierar Hu IL-6 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall 7,8 till 2500 pg/ml
Analyskänslighet <2 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 6.2
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Precision <2 pg/mL
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-6
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 hrs