Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-6 ELISA Utrustning
Produktkod. p-4918909
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10334403 96 tester 96 tester
10484943 2 x 96 tester 192 tester
10571855 5 x 96 tester Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10334403 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC0061
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA kvantifierar Hu IL-6 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-6 är en gen som kodar för en cytokin som spelar en roll i inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är ett endogent pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks främst vid punkter för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar via interleukin 6-receptorn, alfa. Funktionen av denna gen är kopplad till en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har påträffats vid virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kasosi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall 7,8 till 2500 pg/ml
Analyskänslighet <2 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokiner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias B-cellsdifferentieringsfaktor; B-cells hybridomtillväxtfaktor; B-cells stimulerande faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomtillväxtfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6-prekursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6-prekursor; Interleukin-6-protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-celldifferentieringsfaktor; B-cellshybridomtillväxtfaktor; B-cells stimulerande faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL-differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomtillväxtfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; ILg6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 prekursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6 prekursor; Interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6; BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 6.2%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, biotinylerad detektionsantikropp, streptavidin-HRP, HRP-utspädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplatteskydd, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Precision <2 pg/mL
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål IL-6
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 3 hr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human IL-6 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid