Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-6 ELISA Utrustning
Produktkod. 10707833
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10707833 96 tester Varje
10110623 2 x 96 tester Varje
10476283 5 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10707833 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KMC0061
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Mouse IL-6 Antibody Coated 96-Well Plate, Mouse IL-6 Standard, Standard Diluent Buffer, Mouse IL-6 Detection Antibody, Streptavidin-HRP, HRP Diluent, Wash Buffer Concentrate (25X), Stabilized Chromogen, TMB, Stop Solution, Plate Covers, Detailed protocol with validation tests
ELISA
Musens interleukin (IL-6)) ELISA kvantifierar Ms IL-6 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-6. Metodens princip The Mouse IL-6 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-6 is a gene that encodes a cytokine that plays a role in inflammation and the maturation of B cells. The protein produced by this gene is an endogenous pyrogen that can induce fever in people with autoimmune diseases or infections. The gene is primarily expressed at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. Elevated levels of the encoded protein have been found in virus infections, including COVID-19 (disease caused by SARS-CoV-2). Diseases associated with IL6 include Kaposi Sarcoma and Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08505
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet <3 pg/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Cytokines & Receptors
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6; IL-6
Gen-ID (Entrez) 16193
Gensymbol IL-6
Interassay CV 6.7%
Intraassay CV 5.8%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Precision <3 pg/mL
Proteinaliaser IL-6, B-cell hybridoma growth factor, Interleukin HP-1
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-6
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter