Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-8 ELISA Utrustning
Produktkod. p-4918919
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10786703 96 tester 96 tester
10232593 2 x 96 tester 192 tester
10650924 5 x 96 tester Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10786703 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC0081
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 8 (Hu IL-8) ELISA kvantifierar Hu IL-8 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-8. Metodens princip The Human IL-8 solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) är en proinflammatorisk faktor med 72 aminosyror som tillhör CXC-underfamiljen av kemokiner, och binds av cellens ytreceptorer IL-8RA och IL-8RB. IL-8 fungerar som en kemoattraktor och potent angiogen faktor. Uttrycket och sekretionen av IL-8 kan induceras av olika inflammatoriska stimuli i många celler, inklusive makrofager och endotelceller. I endotelceller finns IL-8 i lagringsvesiklar kallade Weibel-Palade-kroppar. IL-8, som först isolerades från osteosarkomceller, innehåller ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyrasekvens) och signaler genom CXCR1- och CXCR2-receptorerna. Tidigare nomenklatur för IL-8 inkluderar neutrofilaktiverande protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktiskt protein 1 (GCP-1), monocythärledd neutrofilaktiverande peptid (MONAP) och protein 3-10C. IL-8 och tio andra medlemmar av CXC:s kemokingenfamilj bildar ett kemokingenkluster i en region kartlagd till kromosom 4q. Cancerstudier har visat en roll för IL-8 i angiogenes och tillväxt av tumörer, och IL-8 tros spela en roll i patogenesen av bronkiolit, en vanlig luftvägssjukdom orsakad av virusinfektion.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10145
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet <5 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokines& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolär makrofag kemotaktisk faktor I; alveolära makrofag-härledda kemotaktiska faktor-I; AMCF-I; ANX7; beta-endotelcell-härledd neutrofilaktiverande peptid; beta-tromboglobulinliknande protein; kemokin (C-X-C motiv) ligand 8; C-X-C motiv kemokin 8; C-X-C motiv kemokin ligand 8; CXCL8; cytokin 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocytkemotaktiskt protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; Interleukin-8; Interleuklin-8 prekursor; LECT; LUCT; kemotaktiskt protein från lungjättecellkarcinom; lymfocythärledd neutrofilaktiverande peptid; lymfocythärledd neutrofilaktiverande faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocythärledd neutrofil-kemotaktisk faktor; monocythärledd neutrofilaktiverande peptid; NAF; NAP1; NAP-1; Neutrofilaktiverande peptid 1; neutrofil- och T-lymfocytkemotaktisk och aktiverande faktor; Neutrofilattraktor/aktiveringsprotein 1; Neutrofilattraktor/aktiveringsprotein-1; Neutrofilaktiverande faktor; neutrofilaktiverande peptid 1; Neutrofilaktiverande protein 1; Permeabilitetsfaktor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; liten inducerbar cytokin underfamilj B, medlem 8; SNX; SYNEXIN; T-cells kemotaktiska faktor; tumornekrosfaktorinducerad gen 1 (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolär makrofag kemotaktisk faktor I; alveolära makrofag-härledda kemotaktiska faktor-I; AMCF-I; ANX7; beta-endotelcell-härledd neutrofilaktiverande peptid; beta-tromboglobulinliknande protein; kemokin (C-X-C motiv) ligand 8; C-X-C motiv kemokin 8; C-X-C motiv kemokinligand 8; CXCL8; cytokin 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocytkemotaktiskt protein 1; IL8; IL-8; IL-8 (1-77); IL-8 (5-77); IL-8 (6-77); IL-8 (7-77); IL-8 (8-77); IL-8 (9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 prekursor; LECT; LUCT; lungjättecellskarcinom härlett kemotaktiskt protein; lymfocythärledd neutrofilaktiverande peptid; lymfocythärledd neutrofilaktiverande faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocythärledd neutrofilt kemotaktisk faktor; monocythärledd neutrofilaktiverande peptid; NAF; NAP1; NAP-1; neutrofilaktiverande peptid 1; neutrofil och T-lymfocyt kemotaktisk och aktiverande faktor; neutrofilattraktor/aktiveringsprotein 1; neutrofilattraktor/aktiveringsprotein-1; Neutrofilaktiverande faktor; neutrofilaktiverande peptid 1; Neutrofilaktiverande protein 1; Permeabilitetsfaktor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; liten inducerbar cytokinunderfamilj B, medlem 8; SNX; SYNEXIN; T-cells kemotaktiska faktor; tumörnekrosfaktorinducerad gen 1; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1
Gen-ID (Entrez) 3576
Gensymbol GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
Interassay CV 6.1%
Intraassay CV 3.9%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, biotinylerad detektionsantikropp, streptavidin-HRP, HRP-utspädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplatteskydd, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Precision <5 pg/mL
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål IL-8
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 2 tim 30 min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human IL-8 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone