Läs mer
Invitrogen™ Incubation Tray, 10 x 14 cm
Produktkod. 12060146
Change view
Kvantitet:
8 styck
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12060146 8 styck Paket med 8
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12060146 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2102
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Eight plastic trays and eight lids
Enables convenient and even staining of E-PAGE™ blots
  • Suitable for use with immunodetection or blot stains
  • L x W x D: 10 x 14 x 3cm
Protein Gel Electrophoresis, Protein Gel Staining and Imaging, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Incubation Tray
Innehåll och lagring Each pack of Incubation Trays provides 8 plastic trays and 8 lids. Store at room temperature.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Novex
Kvantitet 8 styck