Läs mer
Invitrogen™ Mus Amyloid beta 40 ELISA Utrustning
Beskrivning
Musen Amyloid Beta 42 (Ms Abeta 42) ELISA kvantifierar Ms Abeta 42 i human cerebrospinalvätska, vävnadshomogenat och odlingssupernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta Abeta 42. Metodens princip The Mouse Abeta 42 fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P12023 |
| Analysintervall | 7,81 till 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | <5 pg/mL |
| Koncentration | 7,81 till 500 pg/ml |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Cerebrospinalvätska, Supernatant, Vävnadshomogenater |
| Målarter | Mus, Råtta |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 11820 |
| Visa mer |