Läs mer
Invitrogen™ ELISA Stoppa lösning
Produktkod. p-4922261
Kvantitet:
25 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Produktkod. 12043609
Brand: Invitrogen™ SS03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En bruksfärdig lösning avsedd att användas som stopplösning i ELISA applikationer som använder pepparrotsperoxidas och TMB-substratlösning.
ELISA Stop Solution är en bruksfärdig lösning avsedd att användas som stopplösning i ELISA applikationer som använder pepparrotsperoxidas och TMB-substratlösning. Eftersom TMB-substratlösning reagerar med pepparrotsperoxidas, producerar den en uttalad blå färg. Vid slutet av TMB-inkubationen, en volym av ELISA Stopplösning lika med volymen TMB-substratlösning tillsätts till brunnarna för att avsluta pepparrotsperoxidasreaktionen. Tillsats av stopplösning resulterar i snabb bildning av en gul slutprodukt. Den optiska densiteten för denna gula slutprodukt mäts vid 450 nm. Den gula slutprodukten är stabil i sextio minuter efter tillsats av stopplösning och därför bör den optiska densiteten mätas inom den tiden.
För ett komplett kit med ELISA buffertar, se ELISA Buffertsats .
Se alla tillgängliga buffertar och reagenser för ELISA applikationer .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Stoppa lösning
Kvantitet 25 ml
Form Vätska
Typ av substrat HRP, TMB
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Frakt skick Ambient (omgivning)