Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Leukotriene B4 Human ELISA Kit
Kvantitet:
96 analyser
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
Innehåller
Pre-coated plate, standard, antibody, AP tracer, wash buffer, tris buffer, DEA buffer, pNPP tablets, and plate cover.
LTB4 is a potent inflammatory mediator that works by binding BLT1, on leukocytes.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_001143919.2, NM_181657.3, NP_001137391.1, NP_858043.1 |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (applikation) | Colorimetric Detection |
| För användning med (utrustning) | Microplate Reader |
| Gen-ID (Entrez) | 1241 |
| Inkubationstid | 3 hr. |
| Kit Innehåll | Antibody, AP tracer, DEA buffer, Plate covers, pNPP tablets, Pre-coated plate, Standard, Tris buffer, Wash buffer |
| Markör Gene | Leukotriene B4 |
| Kvantitet | 96 analyser |
| Mål | leukotriene B4 receptor |