Läs mer
Invitrogen™ Cytokine 25-Plex Human Panel
Produktkod. 11310772
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310772 96 tester Varje
1 options
Produktkod. 11310772 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LHC0009M
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller förblandade antikroppsbelagda infångningskulor, standard, förblandad detektorantikropp, spädningsmedel, SAV-koncentrat, buffertar, tvättlösning, filterplatta, platt bottenplatta, komplett protokoll och partispecifikt tekniskt datablad.
Speciellt designad för att kvantifiera humana cytokiner och kemokiner i serum, plasma och vävnadskultursupernatant
Genom att mäta 25 analyter samtidigt, tillhandahåller analyspanelen mer data från varje prov, vilket sparar kostnader och tid. Denna analys kan köras ensam eller i kombination med andra urval Luminex singleplex kit. Panelen använder magnetiska pärlor, vilket underlättar automatisering, minskar hands-on-tiden och ökar genomströmningen och precisionen. Lämplig att använda med Luminex 100™/200 , FLEXMAP 3D™ och MAGPIX™ system.
Omfattande human analytpanel
Human Cytokine Magnetic 25-Plex Panel för Luminex plattformen tillhandahåller reagenser för korrekt, reproducerbar och känslig kvantifiering av mänskliga proteiner inklusive: GM-CSF, IFN-α IL-10, IFN-γ MCP-1, IL-1β MIG, IL-lRA, MIP-1α IL-2, MIP-1β IL-2R, RANTES, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40/p70), IL-13, IL-15, IL-17 och TNF-α
Luminex xMAP™ teknologi —effektivt och beprövat analysverktyg
Human Cytokine Magnetic 25-Plex Panel är baserad på xMAP teknologi. Användningen av en suspensionskula-baserad teknologi möjliggör multiplexeringsförmågan hos Luminex analyser. Magnetiska mikrosfärer är invändigt färgade med röda och infraröda fluoroforer av olika intensitet. Varje pärla ges ett unikt nummer, eller pärlregion, vilket möjliggör differentiering av en pärla från en annan. Pärlor som är kovalent bundna till olika antikroppar kan blandas i samma analys, med användning av ett 96-brunnars mikroplattaformat. Vid slutförandet av sandwichimmunoanalysen kan pärlor avläsas med hjälp av Luminex 200 , FLEXMAP 3D detektionssystem, instrument baserade på flödescytometri, två lasrar, digital signalbehandling i realtid och xPONENT™ programvara för att skilja pärlfärg (analyt) och analyssignalstyrka (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX™ Systemet —ger kraften i multiplex till varje labb
MAGPIX systemet kan också användas för provanalys. Detta instrument använder xMAP teknologi och är byggd på lysdioder (LED) för excitation, en CCD-kamera för pärl- och analytdetektering och höghastighets digitala signalprocessorer. De MAGPIX Systemet är mer kompakt och robust, vilket ger ett mycket kostnadseffektivt, magnetiskt pärlbaserat multiplexeringsverktyg. Enkel, out-of-the-box set-up gör det möjligt för forskare att snabbt utföra singleplex- eller multiplexanalyser av upp till 50 mål i enstaka biologiska prov. De MAGPIX systemet är lätt att —använda, perfekt för både nya och erfarna användare.
Magnetiska pärlor låter dig göra mer med din tid. Magnetiska
pärlor baserade analyser använder Luminex MagPlex magnetiska mikrosfärer. Alla andra analyskomponenter är desamma som motsvarande Luminex polystyrenpärlor baserade analyser som ger identisk kvalitet och konsistensprestanda. MagPlex teknologin drar fördel av magnetiska egenskaper för att förenkla analysens tvättsteg och maximera enhetligheten i resultaten. Magnetiska pärlor-baserade analyser möjliggör också automatisering, minskar praktisk tid och ökar genomströmningen och precisionen. Lättanvända protokoll ger resultat på så lite som 3,5 timmar. Dessutom är dessa analyser kompatibla med både vakuum- och magnetiska tvättstationer och fungerar bra med MAGPIX system såväl som andra Luminex xMAP plattformar.
Mer validering för förtroende för dina resultat
Human Cytokine Magnetic 25-Plex Panel har validerats med samma rigorösa kriterier som skiljer Luminex analyser Varje kit levereras med en produktbilaga som beskriver specifikationerna för varje markör i analysen.
  • Överlägsen prestanda: exakt, reproducerbar och känslig kvantifiering av flera proteiner
  • Hög kvalitet: fullt kvalificerade antikroppar tillåter utmärkt specificitet och känslighet
  • Snabba och enkla protokoll: utför din multiplexanalys och analysera dina data vanligtvis på mindre än en dag
Cellanalys, immunanalys, färdig att använda immunanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Detektionsmetod fluorescens
Konjugera R-PE
Typ av pärla Se produktdokumentationen
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se produktdokumentationen
Formatera Förkonfigurerad panel
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje Novex
Protein Cytokin
Protein subtyp Cytokiner& Receptorer
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Innehåll och lagring Innehåller förblandade antikroppsbelagda infångningskulor, standard, förblandad detektorantikropp, spädningsmedel, SAV-koncentrat, buffertar, tvättlösning, platt bottenplatta, komplett protokoll och partispecifikt tekniskt datablad. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner