Läs mer
Invitrogen™ Cytokine 30-Plex Human Panel
Produktkod. 11320772
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320772 100 tester Varje
1 options
Produktkod. 11320772 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LHC6003M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Innehåller
Innehåller förblandade antikroppsbelagda infångningskulor, standard, förblandad detektorantikropp, spädningsmedel, SAV-koncentrat, buffertar, tvättlösning, filterplatta, platt bottenplatta, komplett protokoll och partispecifikt tekniskt datablad.
Speciellt designad för att kvantifiera humana cytokiner, kemokiner och tillväxtfaktorer i serum, plasma och vävnadskultursupernatant
Genom att mäta 30 analyter samtidigt ger analysen mer data från varje prov, vilket sparar kostnader och tid. Denna analys kan köras ensam eller i kombination med andra urval Luminex singleplex kit. Panelen använder magnetiska pärlor, vilket underlättar automatisering, minskar hands-on-tiden och ökar genomströmningen och precisionen. Lämplig att använda med Luminex™ 100/200, FLEXMAP 3D™ och MAGPIX™ system.
Omfattande Human Analyte Panel
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel för Luminex plattformen tillhandahåller reagenser för korrekt, reproducerbar och känslig kvantifiering av mänskliga proteiner inklusive:
CytoKines : G-CSF, GM-CSF, IFN-α , IFN-γ IL-1β IL-1RA, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40/p70), IL-13, IL-15, IL-17, TNF-α
Kemokiner : Eotaxin, IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1α MIP-1β , RANTES
Tillväxtfaktorer : EGF, FGF-bas, HGF, VEGF
Luminex xMAP™ Teknik —Effektivt och beprövat analytiskt verktyg
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel är baserad på xMAP teknologi. Användningen av en suspensionskula-baserad teknologi möjliggör multiplexeringsförmågan hos Luminex analyser. Magnetiska mikrosfärer är invändigt färgade med röda och infraröda fluoroforer av olika intensitet. Varje pärla ges ett unikt nummer, eller pärlregion, vilket möjliggör differentiering av en pärla från en annan. Pärlor som är kovalent bundna till olika antikroppar kan blandas i samma analys, med användning av ett 96-brunnars mikroplattaformat. Vid slutförandet av sandwichimmunoanalysen kan pärlor avläsas med hjälp av Luminex 200 eller FLEXMAP 3D detektionssystem, instrument baserade på flödescytometri, två lasrar, digital signalbehandling i realtid och xPONENT™ programvara för att skilja pärlfärg (analyt) och analyssignalstyrka (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX System —ger kraften i multiplex till varje labb
De MAGPIX systemet kan också användas för provanalys. Detta instrument använder xMAP; teknologi och är byggd på lysdioder (LED) för excitation, en CCD-kamera för pärl- och analytdetektering och höghastighets digitala signalprocessorer. De MAGPIX Systemet är mer kompakt och robust, vilket ger ett mycket kostnadseffektivt, magnetiskt pärlbaserat multiplexeringsverktyg. Enkel, out-of-the-box set-up gör det möjligt för forskare att snabbt utföra singleplex- eller multiplexanalyser av upp till 50 mål i enstaka biologiska prov. De MAGPIX systemet är lätt att —använda, perfekt för både nya och erfarna användare.
Magnetiska pärlor låter dig göra mer av din tid
Användning av magnetiska pärlor baserade analyser Luminex MagPlex magnetisk mikrosfär. Alla andra analyskomponenter är desamma som motsvarande Luminex polystyrenpärlor baserade analyser som ger identisk kvalitet och konsistensprestanda. MagPlex teknologin drar fördel av magnetiska egenskaper för att förenkla analysens tvättsteg och maximera enhetligheten i resultaten. Magnetiska pärlor-baserade analyser möjliggör också automatisering, minskar praktisk tid och ökar genomströmningen och precisionen. Lättanvända protokoll låter dig få dina resultat på så lite som 3,5 timmar. Dessutom är dessa analyser kompatibla med både vakuum- och magnetiska tvättstationer och fungerar bra med MAGPIX system såväl som andra Luminex xMAP plattformar.
Mer validering för förtroende för dina resultat
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel har validerats med samma rigorösa kriterier som skiljer Luminex analyser. Varje kit levereras med en produktbilaga som beskriver specifikationerna för varje markör i analysen.
  • Överlägsen prestanda: exakt, reproducerbar och känslig kvantifiering av flera proteiner
  • Hög kvalitet: fullt kvalificerade antikroppar tillåter utmärkt specificitet och känslighet
  • Snabba och enkla protokoll: utför din multiplexanalys och analysera dina data vanligtvis på mindre än en dag
Cellanalys, immunanalys, färdig att använda immunanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 100 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Detektionsmetod fluorescens
Konjugera R-PE
Typ av pärla Se produktdokumentationen
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se produktdokumentationen
Formatera Förkonfigurerad panel
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje Novex
Protein Cytokin
Protein subtyp Cytokiner& Receptorer
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Innehåll och lagring Innehåller förblandade antikroppsbelagda infångningskulor, standard, förblandad detektorantikropp, spädningsmedel, SAV-koncentrat, buffertar, tvättlösning, platt bottenplatta, komplett protokoll och partispecifikt tekniskt datablad. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner