Läs mer
Invitrogen™ Lumio™ Green Detection Kit
Beskrivning
Innehåller
De Lumio™ Green Detection Kit innehåller en flaska med Lumio™ Grönt detektionsreagens, fem flaskor med Lumio™ Gelprovbuffert och en flaska med Lumio™ In-Gel Detection Enhancer.
De Lumio™ Green Detection Kit är ett känsligt och mycket specifikt kit för märkning Lumio™ fusionsproteiner före elektrofores.
- Märk proteiner smälta till en Lumio sekvens
- Visualisera resultat direkt efter elektrofores, eliminera gelfärgning och western blotting
- Upptäck nanogramnivåer av protein med UV-transilluminator, utrustad med standardkamera (Figur 1), eller laserbaserad skanner
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, Lumio Detektion, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | De Lumio™ Green Detection Kit innehåller en flaska med Lumio™ Grönt detektionsreagens, fem flaskor med Lumio™ Gelprovbuffert och en flaska med Lumio™ In-Gel Detection Enhancer. Förvara vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Lumio Grön |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Torr is |
| Målmolekyl | Proteiner (Lumio™ -Taggade) , Proteiner (TC-taggade) |
| Produktlinje | Lumio |
| Produkttyp | Pre-Gel Fusion Protein Labeling Kit |