Läs mer
Invitrogen™ Tvättlösningskoncentrat (20X), 15 ml
Produktkod. 12063609
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12063609 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 12063609 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WB04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innehåller
Tvättlösningskoncentrat innehåller: 15 ml 20X tvättlösning
Designad för att möta ytterligare lösningsvolym för protokoll på automatiserade system
För användning med Luminex multiplexpaneler. 20X koncentrat innehåller 0,1 % natriumazid.
Se manualen för detaljer om användning av tvättlösningskoncentrat
Cellanalys, immunanalys, färdig att använda immunanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättbuffert
Kvantitet 15 ml
Form Vätska
För användning med (utrustning) Luminex Instrument, FlexMAP 3D-system, MAGPIX System, Luminex 200 System
Produktlinje MAGPIX
Innehåll och lagring Tvättlösningskoncentrat innehåller:15 ml 20X tvättlösning
  • Förvara vid 15 °C till 30 °C
  • Frakt skick Våt is