Läs mer
Invitrogen™ Mark12™ Ofärgad standard
Produktkod. 10154962
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154962 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154962 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1946.00 SEK
    1692.65 SEK / 1ml
    Save 253.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1,0 ml (200 gånger om 5 μl vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Laddningsbufferten består av Tris-HCl, Glycerol, SDS, Phenol Red och Coomassie Blue G-250
Möjliggör den närmaste uppskattningen av molekylvikten för ditt provprotein över ett brett molekylviktsintervall.
Mark12 Unstained Standard levereras färdig att använda med antingen NuPAGE™ tris-glycin eller tricingeler. Coomassie™, silver eller andra proteinfärgningsmetoder krävs för att visualisera denna standard.
  • 12 polypeptider upplöstes i skarpa, täta band i intervallet 2,5 till 200 kDa
  • Idealisk molekylviktsuppskattning
  • Ett format färdigt att använda, ingen blandning eller reducering krävs
  • Gelkompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
Denna standard är förreducerad och innehåller inga reducerande reagenser i laddningsbufferten.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1,0 ml (200 appliceringar av 5μ L vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Loading Buffer består av Tris-HCl, Glycerol, SDS, Fenol Red och Coomassie™ Blå G-250.
Förvara vid 4 °C.
Antal markörer 12
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 2,5 till 200 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, Novex ™Tricine, SDS-PAGE Gels
Molekylvikt (g/mol) 200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Våt is
Produktlinje Mark12
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA