Läs mer
Invitrogen™ Midi-Gel adaptrar
Produktkod. 10083602
Change view
Kvantitet:
Paket med 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083602 Paket med 10 Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083602 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WA0999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    360.65 SEK / Paket med 10
    Save 44.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler
Designad för användning med Novex Midi Gel Cassette för att utföra elektrofores
  • Stöder användning av BioRad Kriterium Cell
  • Levereras även med Novex Midi Gels med adaptrar Kit
  • Innehåller en förpackning med 10 geler.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10/pack
Gel storlek Midi
För användning med (applikation) Proteinelektrofores
Gelkompatibilitet Novex™ Midi Gel Cassette (NuPAGE™ eller Tris-Glycine Gels)
Kvantitet Paket med 10
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Novex
Produkttyp Midi Gel-adapter
För användning med (utrustning) Midi Gel-tank