Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Resupply Pack, 4 till 20 %
Produktkod. 30056304
Wells:
20-brunn
26-brunn
Produktkod. 30056304
Brand: Invitrogen™ STM4008RS10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Novex Tris-Glycine Resupply Pack förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar.
De Novex Tris-Glycine Resupply Pack förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. Novex Tris-Glycin-geler ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band, baserat på traditionell Laemmli-proteinelektrofores. De erbjuder flexibilitet för både naturlig och denaturerande proteingelelektrofores. Med en lång hållbarhetstid och det innovativa WedgeWell-formatet som möjliggör enklare provladdning, är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De Novex Tris-Glycine Resupply Pack innehåller:
  • Novex Tris-Glycin geler (10 lådor, 100 geler)
  • Novex Tris-Glycin Running Buffer för 100 gelkörningar, 10X (5L, Kat.nr. LC26755)
  • PageRuler Plus förfärgad proteinstege för 100 gelkörningar, 10 till 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om Novex Tris-Glycin geler
Invitrogen Novex Tris-Glycine Gels är baserade på traditionell Laemmli proteinelektrofores, vilket möjliggör användning av Laemmli prov och löpande buffertar. Dessa prefabricerade polyakrylamidgeler är designade för att ge reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Gels innehåller inte SDS, vilket gör att du kan köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form, vilket erbjuder flexibilitet för båda typerna av proteingelelektrofores.
Nyckelfunktioner i Novex Tris-Glycine Gels inkluderar en lång hållbarhetstid och snabb separation av dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter. Gelerna använder ett tris-glycin diskontinuerligt buffertsystem, som involverar tre primära joner: Klorid-, glycin- och trisbas, som tillsammans etablerar ett drift-pH på 9,5 i gelens separerande område. Denna design säkerställer välupplösta, raka band med optimal bandkvalitet jämfört med andra kommersiellt tillgängliga prefabricerade geler, vilket uppfyller dina proteinseparationsbehov med överlägsen prestanda.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. SureLock Tandem erbjuder snabb och effektiv elektrofores av midi-geler i ett läckagefritt system, med minimal buffertanvändning. De två oberoende kamrarna möjliggör elektrofores av en eller två geler samtidigt, vilket sparar buffert och minskar avfall. Alternativt XCell4 SureLock Midi-Cell är ett robust och effektivt system för midi-gelelektrofores. Dess utmärkande funktion är dess förmåga att samtidigt köra upp till fyra midi-geler, vilket möjliggör proteinanalys med hög genomströmning med ökad effektivitet och bekvämlighet. Dessutom är SureLock Tandem Midi Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Novex Tris-Glycin geler, 10 x 10 geler
• Novex Tris-Glycine Running Buffer (10X), 5 L
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege (10 till 250 kDa)
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank, XCell4 SureLock Midi-cell
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Midi
Gel typ Tris-Glycin Plus
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 26-brunn
Kvantitet 1 Kit