Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig MMP2 ELISA Utrustning
Produktkod. 10328634
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328634 96 tester Varje
10410455 2 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10328634 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHC3081
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2) ELISA kvantifierar Hu MMP2 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu MMP2. Metodens princip The Human MMP2 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
MMP (matrix metalloproteinase) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. MMP have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPa and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP2 is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids, and contains the basic structure of propeptide, catalytic, and hemopexin domains. The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane-bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc-binding site characterizes the structure of the MMPs. Functionally, MMP2 is involved in tissue remodeling. Mutations in MMP-2 gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms of MMP-2 have been found.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08253
Analysintervall 0,78 till 50 ng/ml
Analyskänslighet <1 ng/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Typ av substrat Proteases
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias 72 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d0172 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d01; CLG4; CLG4A; MMP-2; MMP-II; MONA; TBE-1
Gen-ID (Entrez) 4313
Gensymbol CLG4,CLG4A,MMP-2,MMP-II,MONA,TBE-1
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.3%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Markör Gene MMP-2
Proteinaliaser 72 kDa gelatinase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, MMP-2, TBE-1
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål MMP2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hr