Läs mer
Invitrogen™ NativeMark™ Ofärgat proteinstandard
Produktkod. 11574986
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11574986 5 x 50μ L 250µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11574986 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC0725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 SEK
    2755.65 SEK / 250µL
    Save 239.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras i lagringsbuffert (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycerol; Ponceau S)
Färdig att använda proteinstandard designad för molekylviktsuppskattning av proteiner med hjälp av nativ gelelektrofores
Elektrofores under naturliga (icke-denaturerande) förhållanden upprätthåller den naturliga proteinkonformationen, sammanhållningen av subenheter och biologisk aktivitet. Under naturlig elektrofores separeras proteiner baserat på deras förhållande mellan laddning och massa.
  • Mångsidig: rekommenderas för användning med Novex NativePAGE™ Bis-Tris, gradient Tris-Glycin, eller NuPAGE Novex Tris-acetat geler
  • Omfattande: innehåller markörer med ett brett utbud av höga molekylvikter, vilket ger 8 proteinband i intervallet 20 1 200 –kDa
  • Bekvämt: du behöver inte lägga till provbuffert, bara ladda och kör
  • Kompatibel: kan visualiseras med hjälp av Coomassie™ , silver eller fluorescerande fläckar efter elektrofores, eller med Ponceau S, Coomassie , eller andra membranfläckar efter Western-överföring
  • Gelkompatibilitet: NativePAGE Geler, NovexTris-Glycingeler, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De NativeMark™ Unstained Protein Standard tillhandahålls i lagringsbuffert (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycerol; Ponceau S).
Förvara vid -20 °C.
Antal markörer 8
Klar att ladda Ja
Rekommenderade applikationer Inhemska geler
Storleksintervall 20 till 1 200 kDa
För användning med (applikation) Naturliga geler
Gelkompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, ™Novex Tris-glycingeler, NativePAGE™ Geler, NuPAGE™ Tris-acetatgeler
Molekylvikt (g/mol) 1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa
Kvantitet 5 x 50μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje NativeMARK
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Inhemsk SIDA