Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ 5 % G-250 provtillsats
Produktkod. 10433092
Kvantitet:
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10433092
Brand: Invitrogen™ BN2004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lägg till prover beredda med NativePAGE Provbuffert och rengöringsmedel (10 % DMM eller 5 % Digitonin) precis innan proverna appliceras på NativePAGE geler
Denna tillsats ingår också i NativePAGE Provförberedande kit. Proverna framställda med 10 % DDM, 5 % Digitonin eller den NativePAGE Sample Prep Kit är kompatibla med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler för naturlig elektrofores som visar ökad upplösning och minskad ränder.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Buffert Provladdningsbuffertar
Gel typ Native-PAGE
Produkttyp SIDAN G-250 Provtillsats
Gelkompatibilitet NativePAGE™ Geler
Produktlinje NativePAGE
Kvantitet 0,5 ml