Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Katodbufferttillsats (20X)
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
NativePAGE Katodbufferttillsats (20X) läggs till NativePAGE Running Buffer och den resulterande bufferten används i katodkammaren i en XCell SureLock™ Mini Cell för löpning NativePAGE Geler.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Buffert | Anod& Katodbuffertar |
| Koncentration | 20 X |
| Gel typ | IEF |
| Produkttyp | SIDAN Katodbufferttillsats |
| Gelkompatibilitet | NativePAGE™ Geler |
| Produktlinje | NativePAGE™ |
| Kvantitet | 250 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |