Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Löpande buffert (20X)
Produktkod. 10423092
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10423092 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10423092 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN2001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att göra NativePAGE Katod och anod löpande buffertar
För användning med en XCell SureLock™ Mini Cell vid löpning NativePAGE Geler.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Buffert Körande buffertar
Koncentration 20 X
Gel typ Native-PAGE
Gelkompatibilitet NativePAGE™ Geler
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje NativePAGE
Produkttyp PAGE Löpningsbuffert