Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Running Buffer Kit
Description
Includes
1L av NativePAGE Löpande buffert (20X), 250mL NativePAGE Katodbufferttillsats (20X)
NativePAGE Running Buffer (20X), används för att göra NativePAGE Katod- och anodkörningsbuffertar för användning med en XCell SureLock™ Mini Cell vid löpning NativePAGE Geler. Satsen innehåller också NativePAGECathode Buffer Additive (20X) som används med NativePAGE Running Buffer för att göra Cathode Running Buffer för systemet.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 1 L av NativePAGE™ Löpande buffert (20X) • 250 ml NativePAGE™ Katodbufferttillsats (20X) Förvara i rumstemperatur. |
| Buffert | Körande buffertar |
| Gel typ | Native-PAGE |
| Gelkompatibilitet | NativePAGE™ Geler |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produktlinje | NativePAGE |
| Produkttyp | PAGE Running Buffer Kit |
Safety and Handling
- NativePAGE Running Buffer Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol