Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Provbuffert (4X)
Produktkod. 10655853
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10655853 10 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10655853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN2003
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
En lösning som används för att solubilisera inhemska proteinprover före användning med NativePAGE Gelsystem
Bufferten används tillsammans med 10 % DDM eller 5 % Digitonin detergenter för att solubilisera hydrofoba proteiner eller membranproteiner. Denna buffert ingår också i NativePAGE Provförberedande kit. Proverna framställda med 10 % DDM, 5 % Digitonin eller den NativePAGE Sample Prep Kit är kompatibla med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler för naturlig elektrofores som visar ökad upplösning och minskad ränder.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 4 X
Gel typ Native-PAGE
Gelkompatibilitet NativePAGE™ Geler
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Våt is
Produktlinje NativePAGE
Produkttyp SIDAN Provbuffert