Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Provförberedande kit
Produktkod. 10165392
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10165392 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10165392 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN2008
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 mL 10 % DDM, 1 mL 5 % Digitonin, 10 mL NativePAGE , 4X provbuffert, 0,5 ml NativePAGE 5 % G-250 provtillsats
Inkluderar provberedningsreagenser för nativ gelelektrofores
Satsen innehåller två färdiga tvättmedelslösningar, 10 % DDM (n-dodecyl-β -D-maltosid) och 5% Digitonin, som förbättrar lösligheten av hydrofoba proteiner och membranproteiner under provberedningen. Proverna framställda med 10 % DDM, 5 % Digitonin eller den NativePAGE Sample Prep Kit är kompatibla med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler för naturlig elektrofores, uppvisar ökad upplösning och minskad ränder.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 ml 10% DDM
• 1 ml 5% Digitonin
• 10 ml av NativePAGE™ 4X provbuffert
• 0,5 ml NativePAGE™ 5 % G-250 provtillsats.
Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Gel typ Native-PAGE
Gelkompatibilitet NativePAGE™ Geler
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Våt is
Produktlinje NativePAGE
Produkttyp PAGE Exempel på förberedelsekit