Läs mer
Invitrogen™ Ni-NTA agaros
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
Description
Includes
The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
- Ni-NTA Agarose är ett nickelladdat affinitetsharts som kan användas för att rena rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
- Proteiner bundna till hartset kan elueras med antingen låg pH-buffert eller genom konkurrens med imidazol eller histidin
- Enstegsrening kan utföras under både naturliga och denaturerande betingelser
- Ni-NTA använder den kelatbildande liganden nitrilotriättiksyra (NTA) kopplad till ett tvärbundet 6 % agarosharts som är lämpligt för användning i batch- och gravitationsflödestillämpningar
- Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid 4 °C
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Ni-NTA-hartset är förladdat och kan binda upp till 50 mg rekombinant protein per 1 ml harts. Den tillhandahålls som en 50 % uppslamning i 30 % etanol. Hartset kommer att se blått ut när det laddas med Ni 2+ . Förvara vid +4 °C. Ni-NTA-harts är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Stationär fas | Ni-NTA |
| Typ | Agaros |
| Kvantitet | 25 mL |
| Form | Suspension |
| Kolumntyp | Affinitetskolumn |