Läs mer
Invitrogen™ Ni-NTA agaros
Produktkod. 11520656
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520656 10 mL 10ml
11540656 25 mL 25ml
11530656 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520656 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R90101
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
Nickelladdat affinitetsharts som kan användas för att rena rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Ni-NTA Agarose är ett nickelladdat affinitetsharts som kan användas för att rena rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundna till hartset kan elueras med antingen låg pH-buffert eller genom konkurrens med imidazol eller histidin
  • Enstegsrening kan utföras under både naturliga och denaturerande betingelser
  • Ni-NTA använder den kelatbildande liganden nitrilotriättiksyra (NTA) kopplad till ett tvärbundet 6 % agarosharts som är lämpligt för användning i batch- och gravitationsflödestillämpningar
  • Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Ni-NTA-hartset är förladdat och kan binda upp till 50 mg rekombinant protein per 1 ml harts. Den tillhandahålls som en 50 % uppslamning i 30 % etanol. Hartset kommer att se blått ut när det laddas med Ni 2+ . Förvara vid +4 °C. Ni-NTA-harts är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Stationär fas Ni-NTA
Typ Agaros
Kvantitet 10 mL
Form Suspension
Kolumntyp Affinitetskolumn