Läs mer
Invitrogen™ Ni-NTA reningssystem
Produktkod. 10093422
Change view
Kvantitet:
6 reningar
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10093422 6 reningar 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093422 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K95001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
6 x 2 ml hartskolonner och buffertar för nativ och denaturerande rening; 10 ml Ni-NTA agaros.
Designad för rening av rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Använder Ni-NTA nickelkelaterande harts och levereras med naturliga och denaturerande buffertar för effektiv rening av rekombinanta proteiner under olika förhållanden
His-taggad proteinrening, protein- och peptidrening, proteinprovberedning och proteinrening, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Suspension
Produkttyp Ni-NTA reningssystem
Innehåll och lagring Sex 2-ml hartskolonner och buffertar för naturlig och denaturerande rening. Tio milliliter Ni-NTA-agaros. Förvara vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Hans Tag
Kvantitet 6 reningar