Läs mer
Invitrogen™ Nitrocellulosa/filterpappersmörgås, 0,2μ m, 8,3 x 7,3 cm
Produktkod. 10368292
Change view
Kvantitet:
20 smörgåsar med membran/filterpapper
Produktkod. Kvantitet
10368292 20 smörgåsar med membran/filterpapper
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10368292 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Idealisk för blotting av proteiner och nukleinsyror
0,2 μm porstorlek är idealisk för överföring av proteiner med låg molekylvikt (mindre än 20 kDa) och nukleinsyror (mindre än 300 bp).
  • Består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring
  • Innehåller inga stödtyger eller rengöringsmedel
  • Är kompatibla med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning
  • Ge hög känslighet med låg bakgrund
  • Levereras i en färdigskuren, förmonterad membran/filterpapperssandwich för bekvämlighet
  • Ett proteins egenskaper (dvs laddning, hydrofobicitet, etc.) påverka dess förmåga att binda till membranytor
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Proteiner, Expression, isolering och analys, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8.3 cm
Bredd (metrisk) 7.3 cm
Beskrivning Nitrocellulosa Pre-Cut Blotting Membran, 0,2 μm porstorlek
Kvantitet 20 smörgåsar med membran/filterpapper
Formatera Smörgås
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 7.3 cm x 8.3 cm
Tjocklek 0.8 mm
Produktlinje Novex