Läs mer
Invitrogen™ Nitrocellulosa/filterpappersmörgås, 0,45μ m, 8,3 x 7,3 cm
Produktkod. 10493242
Change view
Kvantitet:
20 smörgåsar med membran/filterpapper
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10493242 20 smörgåsar med membran/filterpapper 5g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10493242 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    2062.65 SEK / Paket med 20
    Save 392.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Idealisk för blotting av proteiner och nukleinsyror
Porstorleken μpå 0,45 m är idealisk för överföring av proteiner med låg molekylvikt (< 20kDa) och nukleinsyror (< 300 bp).
  • Består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring
  • Innehåller inga stödtyger eller rengöringsmedel
  • Är kompatibla med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning
  • Ge hög känslighet med låg bakgrund
  • Levereras i en färdigskuren, förmonterad membran/filterpapperssandwich för bekvämlighet
  • Ett proteins egenskaper (dvs laddning, hydrofobicitet, etc.) påverka dess förmåga att binda till membranytor
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Proteiner, Expression, isolering och analys, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (metrisk) 8.3 cm
Bredd (metrisk) 7.3 cm
Beskrivning Nitrocellulosa Pre-Cut Blotting Membrane, 0,45 μm porstorlek
Kvantitet 20 smörgåsar med membran/filterpapper
Formatera Smörgås
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 7.3 cm x 8.3 cm
Tjocklek 0.8 mm
Produktlinje Novex