Läs mer
Invitrogen™ Celllysbuffert II
Beskrivning
Cell Lysis Buffer II är en högkvalitativ, färdig att använda lyseringsbuffert lämplig för beredning av cellextrakt för ELISA , western blotting och immunanalyser av antikroppspärlor (Luminex ) applikationer. Bufferten används för total proteinextraktion och använder tvättmedelsbaserad lysering, vilket eliminerar behovet av mekanisk cellstörning. Formuleringen hjälper till att behålla proteinstrukturen och funktionen som behövs för enzymanalyser eller immunanalyser.
Buffertformulering: 50 mM Tris, pH 7,4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM NaF, 1 mMNa3V04 , 1% tvättmedel, 0,02% NaN3
Denna cellysbuffert innehåller inte proteashämmare och bör kompletteras med 1 mM PMSF och proteashämmarcocktail (kat. nr. A32955) precis före användning.
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Produkttyp | Cell Lysis Buffer |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Dry Ice |