Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 till 8 %, 1,0 mm, 2D-brunn
Produktkod. 12015665
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12015665
Brand: Invitrogen™ EA0376BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
En låda med 10 geler
Separationsintervall: 36 till 500 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Kan också köras med Tris-Glycine Native Running Buffer för att lösa upp naturliga proteiner mer effektivt än med Tris-Glycine gelsystemet
  • Tillverkad med hög renhet, strikt kvalitetskontrollerade reagenser: Tris-bas, ättiksyra, akrylamid, bis-akrylamid, TEMED, APS och högrent vatten
  • Innehåller inte säkerhetsdatablad
2D-gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Order Info
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring En låda innehåller 10 geler. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Får ej frysas. Hållbarheten är 6 månader.
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 3 till 8 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-acetat
Produkttyp Gradientsida
Separering av Protein
Separationsintervall 36 till 500 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 2D-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex , NuPAGE
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Systemtyp ZOOM™
Tjocklek 1.0 mm
Well Design 2D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato