Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidant
Beskrivning
Innehåller
Innehåller 15 ml NuPAGE Antioxidant
Lägg till löpbuffert i den övre (katod) buffertkammaren när du utför proteingelelektrofores under reducerande förhållanden.
- Använd med prover reducerade med NuPAGE Provreduktionsmedel eller andra reduktionsmedel
- Optimerad för neutralt pH på NuPAGE Novex™ geler och är inte kompatibel med andra gelkemier
- Kan även läggas till NuPAGE Transfer Buffer för att förbättra överföringen av proteiner till membran
- Migrerar med reducerade proteiner för att upprätthålla reducerande förhållanden och för att förhindra återoxidation av känsliga aminosyror som metionin och tryptofan
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 15 ml NuPAGE™ Antioxidant. Förvara vid 4 °C. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen. |
| Kvantitet | 15 ml |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Produkttyp | Antioxidant |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NuPAGE Antioxidant
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H315-Irriterar huden.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide