Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-provbuffert (4X)
Produktkod. 11559166
Change view
Kvantitet:
10 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11559166 250 ml 250ml
11549166 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559166 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    1793.65 SEK / 250ml
    Save 316.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE LDS Sample Buffer (4X), 10mL
Används för att förbereda proteinprover för denaturering av gelelektrofores med NuPAGE™ Novex™ geler. Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS Sample Buffer (4X) innehåller litiumdodecylsulfat, pH 8,4, vilket möjliggör maximal aktivitet av reduktionsmedlet.
Optimal proteinprovberedning för polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) kräver denaturering och reducering av proteindisulfidbindningar.
  • Mycket viskös och koncentrerad lösning som innehåller högre koncentration av glycerol
  • Innehåller dubbelt så mycket LDS jämfört med mängden SDS i Novex™ Tris-Glycine SDS Sample Buffer eller i Tricine SDS Sample Buffer
  • NuPAGE™ LDS Sample Buffer bör bringas till rumstemperatur (°25 C) före användning
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Provbuffert (4X) innehållande litiumdodecylsulfat (LDS) vid pH 8,5 med SERVA Blue G250 och fenolrött.
Förvara vid 4 °C till 25 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 4X
Gel typ NuPAGE
Gelkompatibilitet NuPAGE™ Geler
Kvantitet 250 ml
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp LDS Samplebuffer