Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-provbuffert (4X)
Kvantitet:
10mL
250mL
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
Beskrivning
Innehåller
NuPAGE LDS Sample Buffer (4X), 10mL
Optimal proteinprovberedning för polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) kräver denaturering och reducering av proteindisulfidbindningar.
- Mycket viskös och koncentrerad lösning som innehåller högre koncentration av glycerol
- Innehåller dubbelt så mycket LDS jämfört med mängden SDS i Novex™ Tris-Glycine SDS Sample Buffer eller i Tricine SDS Sample Buffer
- NuPAGE™ LDS Sample Buffer bör bringas till rumstemperatur (°25 C) före användning
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Provbuffert (4X) innehållande litiumdodecylsulfat (LDS) vid pH 8,5 med SERVA Blue G250 och fenolrött. Förvara vid 4 °C till 25 °C. |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 4 X |
| Gel typ | NuPAGE |
| Produkttyp | LDS-provbuffert |
| Gelkompatibilitet | NuPAGE™ Geler |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Kvantitet | 10mL |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |