Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Buffer Kit (för Bis-Tris Gels)
Produktkod. 10683853
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
10683853 1 Kit
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10683853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0060
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X, 500mL), NuPAGE Provreduktionsmedel (10X, 250μ L) som innehåller 500 mM ditiotreitol, NuPAGE Antioxidant (15 ml), NuPAGE LDS-provbuffert (10mL)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Designad för separation av små till medelstora proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris geler
Förblandad NuPAGE buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat. Alla buffertar är gjorda med reagenser med hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade. Buffertarna tillhandahålls som koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Buffertsats
Innehåll och lagring Innehåller
• NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (20X, 500 ml)
• NuPAGE™ Provreduktionsmedel (10X, 250μ l) innehållande 500 mM ditiotreitol
• NuPAGE™ Antioxidant (15 ml)
• NuPAGE™ LDS-provbuffert (10 ml)
Förvara var och en vid 4 °C. Värma NuPAGE™ LDS Sample Buffer till 25 °C före användning.
Gel typ SDS PAGE Gel
Gelkompatibilitet Novex Tricine Gel
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 1 Kit