Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (20X)
Beskrivning
Innehåller
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X) är formulerad för att köra proteiner på NuPAGE Novex Endast Bis-Tris geler. NuPAGE MES SDS Running Buffer rekommenderas för att separera små till medelstora proteiner.
- Användning av MES-buffert gör att proteiner kan köras snabbare
- Säkerställer högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 20X |
| pH | 7.3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formulering | 1X: 50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3 |
| Löslighetsinformation | Water |