Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (20X)
Produktkod. p-4918337
Kvantitet:
500 mL
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11509166
Brand: Invitrogen™ NP0002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Tillverkad med reagenser av hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X) är formulerad för att köra proteiner på NuPAGE Novex Endast Bis-Tris geler. NuPAGE MES SDS Running Buffer rekommenderas för att separera små till medelstora proteiner.
  • Användning av MES-buffert gör att proteiner kan köras snabbare
  • Säkerställer högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Running Buffer
Koncentration 20X
pH 7.3
Fysisk form Vätska
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 500 mL
Formulering 1X: 50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3
Löslighetsinformation Water