Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS Buffer Kit (för Bis-Tris Gels)
Produktkod. 10673853
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10673853 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10673853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X, 500mL), NuPAGE Provreduktionsmedel (10X, 250μ L) som innehåller 500 mM ditiotreitol, NuPAGE Antioxidant (15 ml), NuPAGE LDS-provbuffert (4X, 10mL)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Alla buffertar är gjorda med reagenser med hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade
De NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit, designat för separation av medelstora till stora proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris geler. Förblandad NuPAGE buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Löpande buffert
Innehåll och lagring Innehåller
• NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer (20X, 500 ml)
• NuPAGE™ Provreduktionsmedel (10X, 250μ l) innehållande 500 mM ditiotreitol
• NuPAGE™ Antioxidant (15 ml)
• NuPAGE™ LDS-provbuffert (10 ml)
Förvara var och en vid 4 °C. Värma NuPAGE™ LDS Sample Buffer till 25 °C före användning.
Gel typ SDS PAGE Gel
Frakt skick Rumstemperatur
Gelkompatibilitet NuPAGE Bis-Tris Gel
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 1 kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide